Triammonium citrate
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: 2-Hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato de triamonio, Citrato de triamonio
A2040-12KGBL A2040-2.5KG A2040-50KGBL
SPCMA2040-12KGBLEA 1600 EUR
SPCMA2040-12KGBL SPCMA2040-2.5KG SPCMA2040-50KGBL
Triammonium citrate
tri-Amonio citrato
Formula: C₆H₁₇N₃O₇
MW: 243.22 g/mol
Pto. de fusión: 185
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036406
Núm. CAS: 3458-72-8