Adenine hydrochloride
Proveedor: Spectrum Chemical
A3192-1KGBL A3192-25KGBL
SPCMA3192-1KGBLEA 4800 EUR
SPCMA3192-1KGBL SPCMA3192-25KGBL
Adenine hydrochloride
Adenina clorhidrato
Formula: C₅H₅N₅·HCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150864
Núm. CAS: 2922-28-3