Tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS, Trometamol) ≥99% USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Atención
Sinónimos: THAM, 2-Amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol, 2-Amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol
TR149-125GM TR149-1KG
SPCMTR149-125GMEA 102 EUR
SPCMTR149-125GM SPCMTR149-1KG
Tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS, Trometamol) ≥99% USP
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol)
Tromethamine, USP is used as an emulsifying agent excipient.
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121.14 g/mol
Pto. Ebullición: 357 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 169…172 °C
Densidad: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004679
Núm. CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Índice Merck: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99% Min.