Dimethylammonium chloride
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Dimetilamonio cloruro, Dimetilamina clorhidrato
D2396-12KGBL D2396-2.5KGPL D2396-25KGBL
SPCMD2396-12KGBLEA 3080 EUR
SPCMD2396-12KGBL SPCMD2396-2.5KGPL SPCMD2396-25KGBL
Dimethylammonium chloride
Cloruro de dimetilamonio
Formula: C₂H₈ClN
MW: 81.54 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012477
Núm. CAS: 506-59-2
Índice Merck: 13,03255