D-(-)-Sorbitol solución 70% en solución acuosa ≥70% USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: D(-)-Glucitol
SO220-20LTPL SO220-500MLGL
SPCMSO220-20LTPLEA 976 EUR
SPCMSO220-20LTPL SPCMSO220-500MLGL
D-(-)-Sorbitol solución 70% en solución acuosa ≥70% USP
D-(-)-Sorbitol
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formula: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182.17 g/mol
Pto. Ebullición: 295
Densidad: 1,280
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004708
Núm. CAS: 50-70-4
EINECS: 200-061-5
Índice Merck: 13,08797
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82054e8cfed2cf3e8b739c3cb816c4f91bd2735&vid=a084778ac67fbdf7e15478c0db755e78cf3d95c9&prid=web&clid=SAPDAM