Dimethyl phthalate ≥99%
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Dimetilo ftalato
D1044-200LTBL D1044-20LT
SPCMD1044-200LTBLEA 3840 EUR
SPCMD1044-200LTBL SPCMD1044-20LT
Dimethyl phthalate ≥99%
Ftalato de dimetilo
Dimethyl Phthalate, an ectoparasiticide, is the methyl ester of phthalic acid and used in plastics, insect repellents, among other things.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.19 g/mol
Pto. Ebullición: 283.7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 6 °C
Densidad: 1,192 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008425
Núm. CAS: 131-11-3
EINECS: 205-011-6
Índice Merck: 13,03281
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99% Min.