Manganese(II) chloride tetrahydrate 98 USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Atención
Sinónimos: Dicloruro de manganeso tetrahidrato
M1106-500GM M1106-125GM M1106-2.5KG
SPCMM1106-500GMEA 428 EUR
SPCMM1106-500GM SPCMM1106-125GM SPCMM1106-2.5KG
Manganese(II) chloride tetrahydrate 98 USP
Manganeso (II) cloruro tetrahidrato
Manganese Chloride, Tetrahydrate, USP is indicated for use as a supplement to intravenous solutions given for total parenteral nutrition (TPN) to maintain Manganese serum levels. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formula: MnCl₂·4H₂O
MW: 197.9 g/mol
Pto. Ebullición: 1190 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 58…59 °C
Densidad: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149792
Núm. CAS: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,05751
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98% Min.