Titanium(IV) oxide ≥99% USP
Proveedor: Spectrum Chemical
TI140-12KG TI140-500GM
SPCMTI140-12KGEA 837 EUR
SPCMTI140-12KG SPCMTI140-500GM
Titanium(IV) oxide ≥99% USP
Titanio dióxido
Titanium Dioxide, USP is used as a food coloring. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formula: TiO₂
Pto. Ebullición: 2900 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1855 °C
Densidad: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011269
Núm. CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Índice Merck: 13,09549
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99% Min.