Zinc sulphate heptahydrate ≥99%, granular USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Peligro
Sinónimos: Sulfato de cinc heptahidrato, Cinc sulfato 7-hidrato
ZI120-500GM ZI120-12KG ZI120-2.5KG
SPCMZI120-500GMEA 120 EUR
SPCMZI120-500GM SPCMZI120-12KG SPCMZI120-2.5KG
Zinc sulphate heptahydrate ≥99%, granular USP
Cinc sulfato heptahidrato
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formula: ZnSO₄·7H₂O
Pto. de fusión: 100 °C
Densidad: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149894
Núm. CAS: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,10293
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99% Min.