Benzalkonium chloride solución 50% NF
Proveedor: Spectrum Chemical
Peligro
Sinónimos: Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C8-18-alquildimetil, cloruros
B1068-4LTGL B1068-500MLGL B1068-20LTBL
SPCMB1068-4LTGLEA 671 EUR
SPCMB1068-4LTGL SPCMB1068-500MLGL SPCMB1068-20LTBL
Benzalkonium chloride solución 50% NF
Benzalconio cloruro
Benzalkonium Chloride Solution, 50 Percent, NF is used in the pharmaceutical industry as an antimicrobial preservative, antiseptic, disinfectant, solubilising agent, and wetting agent. Spectrum Chemical NF products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formula: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Pto. de fusión: 29…34 °C
Densidad: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145757
Núm. CAS: 63449-41-2
EINECS: 264-151-6
UN: 2920
ADR: 8.3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (%) 47.5