Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoate ≥98% NF
Proveedor: Spectrum Chemical
Atención
P1453-2.5KG P1453-500GM P1453-100GM
SPCMP1453-2.5KGEA 1650 EUR
SPCMP1453-2.5KG SPCMP1453-500GM SPCMP1453-100GM
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoate ≥98% NF
3,4,5-Trihidroxybenzoato de propilo
Propyl Gallate, NF is used as an antioxidant.
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Formula: C₁₀H₁₂O₅
Pto. Ebullición: 449 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 145…148 °C
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002196
Núm. CAS: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Índice Merck: 12,08044
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98% Min.