β-Alanine
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
AL120-12KG AL120-2.5KG AL120-50KGBL
SPCMAL120-12KGEA 4080 EUR
SPCMAL120-12KG SPCMAL120-2.5KG SPCMAL120-50KGBL
β-Alanine
β-Alanine
Formula: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008200
Núm. CAS: 107-95-9