di-Potassium oxalate monohydrate ≥98.5%, en cristales ACS
Proveedor: Spectrum Chemical
Atención
Sinónimos: Oxalato de dipotasio monohidrato, Potasio oxalato monohidrato, Ácido oxálico sal de potasio monohidrato
P1355-500GM P1355-125GM P1355-2.5KG
SPCMP1355-500GMEA 352 EUR
SPCMP1355-500GM SPCMP1355-125GM SPCMP1355-2.5KG
di-Potassium oxalate monohydrate ≥98.5%, en cristales ACS
di-Potasio oxalato monohidrato
Form: Crystal
Formula: (COOK)₂·H₂O
MW: 184.23 g/mol
Pto. de fusión: 356 °C
Densidad: 2,154 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150033
Núm. CAS: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,07820
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.5% Min.