Bole white (kaolin), en polvo USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos:
China Clay, Hydrated aluminum silicate, Clay
KA105-12KG
KA105-2.5KG
SPCMKA105-12KGEA
1190
EUR
SPCMKA105-12KG
SPCMKA105-2.5KG
Bole white (kaolin), en polvo USP
Caolin blanco
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formula:
Al₂SiO₇·2H₂O MW: 258.16 g/mol Pto. de fusión: 1760 °C Densidad: 0,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00062311 Núm. CAS: 1332-58-7 EINECS: 310-194-1 IR: exempt Índice Merck: 13,05300 |