Polyethylene glycol 600 NF
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: PEG 600
PO115-2.5LTGL PO115-20LT
SPCMPO115-2.5LTGLEA 332 EUR
SPCMPO115-2.5LTGL SPCMPO115-20LT
Polyethylene glycol 600 NF
Polietilenglicol 600
Polyethylene Glycol 600, NF acts as a lubricant, coating the surfaces in aqueous and non-aqueous environments.
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Pto. Ebullición: ∼250 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 17…22 °C
Densidad: 1,128
Pto. de inflamación: 270 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081839
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2