3,5-Difluoro-4-hydroxyphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC412357-250MG PC412357-1G
APOSPC412357-250MGEA 0 EUR
APOSPC412357-250MG APOSPC412357-1G
3,5-Difluoro-4-hydroxyphenylboronic acid
3,5-Difluoro-4-hydroxyphenylboronic acid
Formula: C₆H₅BF₂O₃
Número MDL: MFCD17011981
Núm. CAS: 1132666-81-9