Solución de reciclaje para material de oficina, Zero Waste Box™
Proveedor: TERRACYCLE
CS25-L-ES CS25-M-ES CS25-S-ES
TERCCS25-L-ESEA 277 EUR
TERCCS25-L-ES TERCCS25-M-ES TERCCS25-S-ES
Solución de reciclaje para material de oficina, Zero Waste Box™
Cajas Cajas para la eliminación de residuos
Una Zero Waste Box™ es una solución completa y cómoda que incluye el almacenamiento, el envío y el reciclaje de un tipo concreto de residuos que actualmente no se reciclan a través de los ayuntamientos o las instalaciones de reciclaje tradicionales.
  • Reduzca la cantidad de residuos que envía al vertedero o que incinera
  • Reciclar lo no reciclable y reducir su huella de carbono
  • Mejorar la sostenibilidad de su organización puede impulsar su imagen corporativa y mejorar el compromiso y la satisfacción de los empleados
Utilice esta Zero WasteBox™ para reciclar:
• Pequeños materiales de oficina desechados de plástico o metal: Bolígrafos, lápices, Sacapuntas, Grapadoras y perforadoras, Clips y pinzas
• Otros pequeños suministros: Dispensadores de celo, Barras de pegamento, Sellos de caucho, Productos de corrección desechables y reutilizables
• Material de archivo: Separadores y archivadores de plástico, carpetas estilo acordeón y carpetas, portatarjetas de visita
Cómo funciona:
• Pedido - Seleccione una Zero Waste Box™ en función de qué y cuánto desea reciclar
• Recogida - Llene su caja con los residuos aceptados y selle la caja con cinta adhesiva
• Envío - Utilizando la etiqueta de envío prepagado que hay en la parte posterior de la caja, organiza la recogida poniéndote en contacto con UPS llamando al 900 10 24 10 o entrando en ups.com/es. Cuando recibamos tu caja, reciclaremos de forma segura todos los materiales recogidos.
• Volver a pedir - Seguir reciclando y volver a pedir una nueva Zero Waste Box™. Sus residuos recogidos encontrarán una segunda vida como materiales reciclados, reduciendo la necesidad de extraer materiales vírgenes y agotando los recursos
Todo lo recolectado a través del sistema Zero Waste Box™ se clasifica y procesa para obtener materias primas que pueden reutilizarse en lugar de enviarse al vertedero.
Cardboard boxes are made from 84% recycled material. Box container and liner are 100% recyclable.
Precaución: No envíe:
• Residuos electrónicos (por ejemplo, grapadoras electrónicas, etiquetadoras)
• Papel protector laminado de las etiquetas
• Residuos peligrosos (cortantes, inflamables, reactivos, corrosivos, inflamables, tóxicos, infecciosos o patógenos)
• Baterías, recipientes presurizados, vidrio roto y residuos médicos