Digital Dispersor, OV 625
Proveedor: VELP SCIENTIFIC
F20900470 SA20900470
VELPF20900470EA 1339 EUR
VELPF20900470 181-0675
Digital Dispersor, OV 625
Homogenizadores Homogeneizadores de sobremesa
Potente dispersor digital diseñado para el máximo nivel de reproducibilidad en una amplia gama de aplicaciones. La tecnología más avanzada y la experiencia en ingeniería garantizan una gran precisión y fuerza de cizallamiento para homogeneizar, emulsionar, suspender y mezclar muestras biológicas, farmacéuticas, cosméticas y alimentarias
  • El volumen varía de 0,2 ml a 2,5 L (H₂O); maneja muestras viscosas de hasta 5000 mPas
  • La brillante e intuitiva pantalla LED de 3 dígitos y el cómodo mando giratorio permiten ajustar electrónicamente y controlar con precisión la velocidad entre 3.000 y 25.000 min-¹
  • Diversas funciones de seguridad, como el arranque progresivo, la protección contra sobrecarga del motor y las alarmas de sobretemperatura, garantizan la máxima seguridad en las operaciones diarias
  • La construcción robusta y resistente protege todos los componentes electrónicos internos y permite un funcionamiento correcto incluso en las condiciones más difíciles
  • Los materiales de construcción de calidad garantizan excelentes propiedades mecánicas y resistencia química
  • Una amplia gama de herramientas de dispersión permite un excelente rendimiento para muchas aplicaciones en muestras de pequeño tamaño, como matrices biológicas, y grandes volúmenes
  • Gracias a un pomo y un sistema de fijación rápida, la inserción y el cambio de la herramienta de dispersión son rápidos y sencillos
El OV 625 Digital incorpora tecnología punta y altos niveles de experiencia en ingeniería para garantizar una elevada fuerza de cizallamiento y un excelente rendimiento de homogeneización, emulsión, suspensión y mezcla para una amplia gama de aplicaciones. Con una amplia gama de herramientas de dispersión, el OV 625 Digital puede procesar volúmenes desde 0,2 mililitros hasta 2,5 litros (H₂O) y muestras viscosas de hasta 5.000 mPas.
El panel de control se ha diseñado para optimizar la experiencia del usuario: los parámetros de velocidad son visibles de un vistazo para proporcionar una excelente visibilidad en todas las condiciones de trabajo. Varias funciones de seguridad proporcionan la máxima protección al usuario en las operaciones cotidianas. Una vez establecida la velocidad de referencia, la OV 625 Digital garantiza un arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad deseada. Además, varias alarmas informan al operador en caso de sobrecarga y sobretemperatura.
La construcción duradera y robusta protege todos los componentes electrónicos internos y permite un funcionamiento suave incluso en las condiciones más duras. El diseño ergonómico, compacto e innovador hace de la OV 625 Digital una solución diseñada para durar, protegida por una garantía de 3 años (tras el registro en línea del producto).
Elegir la herramienta de dispersión adecuada es crucial para obtener el máximo rendimiento y una alta reproducibilidad. Una amplia gama de herramientas de dispersión permite un excelente rendimiento para muchas aplicaciones en muestras de pequeño tamaño, como matrices biológicas, y grandes volúmenes (hasta 4 litros como mezclador de alta velocidad) Las herramientas de dispersión VELP están fabricadas con materiales de construcción de primera calidad para ofrecer una gran compatibilidad, resistencia química a diversas muestras y reactivos y propiedades mecánicas óptimas. Gracias a un pomo y a un sistema de fijación rápida, insertar y cambiar la herramienta de dispersión es rápido y sencillo: se puede pasar de una aplicación a otra en cuestión de segundos.
Certificaciones: CB; cNEMKOus.
Información de suministro:
Order Now