Mal-amido-PEG4-NHS ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 19-(2,5-dioxo-2H-pyrrol-1(5H)-yl)-17-oxo-4,7,10,13-tetraoxa-16-azanonadecan-1-oate, Mal-amido-PEG4-NHS ester, Maleimide-PEG4-succinimidyl Ester, Maleimide-PEG4-NHS Ester
M2185-250MG M2185-50MG
TCIAM2185-250MGEA 430 EUR
TCIAM2185-250MG TCIAM2185-50MG
Mal-amido-PEG4-NHS ≥98.0% (by HPLC)
Mal-amido-PEG4-NHS
Formula: C₂₂H₃₁N₃O₁₁
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11041113
Núm. CAS: 756525-99-2