VWR® qPCR Master Mix
Proveedor: VWR Chemicals
73112-0500EA 240 EUR
73112-0500 73112-0100 73112-1000 73112-2500
VWR® qPCR Master Mix
Reactivos de ácidos nucleicos qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
VWR® qPCR Master Mix incluye un colorante de referencia pasivo universal propio que es compatible con instrumentos de qPCR ROX-dependientes y ROX-independientes.
  • Para la detección y cuantificación de secuencias diana de ADN utilizando el canal SYBR®/FAM
  • Mastermix lista para usar que contiene todos los componentes necesarios para la amplificación y cuantificación del ADN, excepto los cebadores y la plantilla de ADN
  • Adecuada tanto para ADN genómico como para ADNc
  • Incluye ADN polimerasa Taq Hot Start para un rendimiento óptimo
  • Incorpora dUTP para evitar la contaminación por arrastre
  • Se suministra en concentración 2X
La VWR® qPCR Master Mix está diseñada para facilitar la detección y cuantificación rápidas, sensibles y precisas de secuencias específicas de ADN y ADNc mediante qPCR basada en colorantes.
Precaución: Almacenar a −20 °C. Sólo para uso en investigación.