VWR® Probe qPCR Master Mix
Proveedor: VWR Chemicals
73122-0500EA 259 EUR
73122-0500 73122-0100 73122-1000 73122-2500
VWR® Probe qPCR Master Mix
Reactivos de ácidos nucleicos qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
VWR® Probe qPCR Master Mix presenta un colorante de referencia pasivo universal propio que es compatible con instrumentos de qPCR dependientes e independientes de ROX.
  • Para la detección y cuantificación de secuencias diana de ADN utilizando tecnología basada en sondas, como TaqMan®
  • Mastermix lista para usar que contiene todos los componentes necesarios para la amplificación y cuantificación de ADN, excepto cebadores, sondas y molde de ADN
  • Adecuada tanto para ADN genómico como para ADNc
  • Incluye ADN polimerasa Taq Hot Start para un rendimiento óptimo
  • Incorpora dUTP para evitar la contaminación por arrastre
  • Se suministra en concentración 2X
VWR® Probe qPCR Master Mix está diseñada para facilitar la detección y cuantificación rápida, sensible y precisa de secuencias específicas de ADN y ADNc mediante sondas de hidrólisis.
Precaución: Almacenar a −20 °C. Sólo para uso en investigación.