VWR® One-Step RT-qPCR Kit
Proveedor: VWR Chemicals
73212-0100EA 139 EUR
73212-0100 73212-0500 73212-1000 73212-2500
VWR® One-Step RT-qPCR Kit
Reactivos de ácidos nucleicos qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
El kit VWR® One-Step RT-qPCR está diseñado para facilitar la detección y cuantificación rápida, sensible y precisa de varias secuencias de ARN mediante qPCR basada en colorante. Incorpora un colorante de referencia pasivo universal distintivo que es compatible con instrumentos de qPCR dependientes e independientes de ROX.
  • Para la detección y cuantificación de dianas de ARN mediante el canal SYBR®/FAM
  • Kit listo para usar que contiene todos los componentes de reacción necesarios, excepto los cebadores y el molde de ARN
  • Adecuado para una gran variedad de tipos de muestras de ARN
  • Incluye ADN polimerasa Taq Hot Start y transcriptasa inversa VWR® para mejorar la especificidad de la reacción
  • Incorpora dUTP para evitar la contaminación por arrastre
  • VWR® One-Step Reaction Mix se suministra en una concentración 2X
La mezcla de enzimas de RT VWR®, suministrada a una concentración de 20X, contiene la transcriptasa inversa VWR® especialmente diseñada y de temperatura controlada y el inhibidor de la RNasa murina para ayudar a prevenir la degradación del ARN. Esta enzima RT de temperatura controlada evita la actividad no específica no deseada y muestra una termoestabilidad superior en comparación con otras transcriptasas inversas.
Precaución: Almacenar a −20 °C. Sólo para uso en investigación.