Grafito, en polvo, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
24488.290EA 69.5 EUR
24488.290 24488.360 24488.460
Grafito, en polvo, GPR RECTAPUR®
Grafito
Formula: C
Pto. de fusión: 3827 °C
Densidad: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00144065
Núm. CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Índice Merck: 12,04560
Order Now
Resultados test especificaciones
Loss on drying (120°C) ≤ 2.5 %
Particle size (< 75 μm) ≥ 95 %
Substances soluble in ethanol ≤ 0.2 %