Sodio nitrito ≥98.0% ACS, Reag. USP, Reag. Ph. Eur para análisis
Proveedor: PanReac AppliChem
Peligro
131703.0416 131703.1210
APPC131703.0416EA 1960 EUR
APPC131703.0416 APPC131703.1210
Sodio nitrito ≥98.0% ACS, Reag. USP, Reag. Ph. Eur para análisis
Sodio nitrito
Formula: NaNO₂
Pto. de fusión: 271 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011118
Núm. CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1 (6.1),III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (Perm.) min. 98.0%
Insoluble matter in H2O max. 0.003 %
Chloride (Cl) max. 0.002%
Sulfate (SO4) max. 0.005%
As max. 0.00004 %
Heavy metals (as Pb) max. 0.001%
Al max. 5 ppm
Au max. 5 ppm
B max. 5 ppm
Ba max. 5 ppm
Be max. 5 ppm
Bi max. 5 ppm
Ca max. 25 ppm
Cd max. 5 ppm
Co max. 5 ppm
Cr max. 5 ppm
Cu max. 10 ppm
Fe max. 10 ppm
Ga max. 5 ppm
Ge max. 5 ppm
Hg max. 5 ppm
K max. 50 ppm
Li max. 5 ppm
MG max. 25 ppm
Mn max. 5 ppm
Mo max. 5 ppm
Ni max. 10 ppm
PB max. 10 ppm
Sb max. 5 ppm
Si max. 5 ppm
Sn max. 5 ppm
Sr max. 5 ppm
Ti max. 5 ppm
Tl max. 5 ppm
V max. 5 ppm
Zn max. 10 ppm