TELSTAR Cabinas de seguridad microbiológica, clase I, BiOptima ONE
Proveedor: Azbil Telstar Technologies
1775507 1776556
TELR1775507EA 8844.24 EUR
TELR1775507 TELR1776556
TELSTAR Cabinas de seguridad microbiológica, clase I, BiOptima ONE
Vitrinas de gases y recintos Armarios de seguridad biológica
La cabina de seguridad microbiológica BiOptima Clase I con un diseño ergonómico garantiza una eficiencia óptima y un alto ahorro de energía. BiOptima ONE es una gama de cabinas de seguridad biológica Clase I de alta calidad, que garantiza el más alto nivel de protección para el operador y el medio ambiente. El aire ambiente entra por la apertura frontal y se extrae a través del filtro HEPA H14 para garantizar que no se liberen partículas nocivas en el entorno. BiOptima One está disponible de serie en 90 y 120 cm aproximadamente. (3 y 4 ft.)
  • La superficie de trabajo se divide en segmentos, lo que permite la limpieza y la posible esterilización en autoclave
  • El panel de control tiene un código de color internacional para indicar el estado de la cabina
  • La pantalla principal muestra el nivel de obstrucción del filtro y el flujo de velocidad laminar
  • Cristal frontal accionado eléctricamente con batería de respaldo
  • En caso de apagón, se puede cerrar el cristal frontal y preservar la seguridad del personal y del laboratorio
  • Los ventiladores EC de última generación y las luces LED ajustables reducen drásticamente el consumo de energía
  • El control automático por microprocesador garantiza continuamente la velocidad correcta del aire, minimizando el consumo de energía y el ruido
BiOptima One ha sido diseñada para la investigación microbiológica con agentes biológicos BSL 1 y 2. En el interior de la cabina pueden colocarse fácilmente centrifugadoras, equipos de cultivo y otros equipos para procedimientos con potencial para generar aerosoles.
El cristal frontal permite un acceso completo y cómodo a la cámara de trabajo, facilitando la limpieza y permitiendo la entrada de objetos grandes y accesorios en la cámara de trabajo.
La cabina BiOptima ofrece un área de trabajo muy espaciosa, de 550 mm de profundidad y 700 mm de altura, lo que permite productividad y comodidad, en una cabina de diseño compacta e inteligente con una altura total de solo 1450 mm. También es extremadamente fácil de limpiar; la cámara de trabajo de una pieza está hecha de acero inoxidable AISI 304 con bordes redondeados dentro de la cabina para facilitar la desinfección efectiva y maximizar la prevención de la contaminación. Además, el vidrio frontal accionado eléctricamente se desliza hacia arriba y ofrece un acceso de 500 mm H.
La serie BiOptima se caracteriza por un cristal frontal ergonómico inclinado y con bisagras fácil de limpiar, rejillas frontales en forma de V y un reposabrazos redondeado para la máxima comodidad, luces LED ajustables de bajo consumo y ventiladores EC de bajo consumo. Todas las unidades están equipadas de serie con luz ultravioleta y mantenimiento reducido gracias al prefiltro G3 debajo de la superficie de trabajo que evita que partículas grandes o polvo lleguen al filtro HEPA, duplicando efectivamente la vida útil del filtro HEPA.
Mantenimiento sencillo: BiOptima está equipado con el sistema 4F (rápido, intuitivo y eficiente) por Telstar para reemplazar los filtros. Se puede acceder fácilmente a los filtros desde la parte delantera de la cabina y el dispositivo de bloqueo / desbloqueo rápido reduce significativamente el tiempo necesario para reemplazar los filtros.
Materiales: la estructura de la cabina es de acero con recubrimiento epoxi con cámara de trabajo interna en acero inoxidable AISI 304L con esquinas redondeadas. El cristal frontal es antirreflejante con protección UV.
Certificaciones: La cabina BiOptima ONE está diseñada para trabajar con patógenos de nivel 1 y 2 (según lo define la OMS). Fabricado según la norma EN 12469 para Gabinetes de Seguridad Microbiológica Clase I y también cumple con los principales requisitos NSF/ANSI 49 (Clase II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569 y AS2252.
Información para pedidos: Los accesorios no están incluidos se deben pedir por separado.