TELSTAR BiOptima EXA Cabinas de Seguridad Biológica, Class II
Proveedor: Azbil Telstar Technologies
1738689 1745204
TELR1738689EA 13971.33 EUR
TELR1738689 TELR1745204
TELSTAR BiOptima EXA Cabinas de Seguridad Biológica, Class II
Vitrinas de gases y recintos Armarios de seguridad biológica
Las cabinas de seguridad microbiológica BiOptima Clase II de diseño ergonómico garantizan una eficiencia óptima y un ahorro energético de alto nivel. BiOptima EXA proporciona protección al operador mediante la entrada de aire a través de la rejilla frontal, protección del producto mediante flujo laminar descendente filtrado por HEPA en la zona de trabajo (100% de extracción) y protección medioambiental mediante aire de extracción filtrado por HEPA (no incluido con la cabina). BiOptima EXA está diseñado para aplicaciones peligrosas en el aire, como volátiles, nieblas o vapores, además de aplicaciones altamente microbiológicas y altamente tóxicas. Diseñado según NSF 49. Este modelo está disponible de serie en anchuras de 4 o 6' (120 y 180 cm aprox.).
  • Ventiladores EC
  • Ventana delantera corredera automática eléctrica
  • Ventana frontal abatible de apertura total
  • Ventana frontal inclinada 7° para una mejor posición de trabajo
  • Cámara de acero inoxidable 304L con ángulos redondeados y laterales de cristal de seguridad endurecido
  • Prefiltro G3 y bandeja recogegotas bajo la superficie de trabajo
  • Iluminación LED
  • Ventana frontal antirreflectante de seguridad con protección UV, sin obstáculos visuales en el borde inferior
  • Control por microprocesador con autocompensación de carga del filtro
Pantalla principal que muestra las distintas velocidades (laminar o de entrada), panel de control con código internacional de colores para indicar el estado de la cabina. Luz UV y ventiladores con temporizador programable, cuatro idiomas predefinidos (español, inglés, francés y alemán), fácil acceso para el mantenimiento desde el panel frontal.
La ventana frontal permite un acceso completo y cómodo a la cámara de trabajo, facilitando la limpieza y permitiendo el acceso de objetos grandes y accesorios a la cámara de trabajo.
La cabina BiOptima ofrece un área de trabajo muy espaciosa, 550 mm de profundidad y 700 mm de altura, lo que permite productividad y comodidad con mucho espacio, en un diseño compacto e inteligente con una altura total de sólo 1450 mm. También es extremadamente fácil de limpiar, la cámara de trabajo de una sola pieza está fabricada en acero inoxidable AISI 304 con bordes redondeados en el interior de la cabina para facilitar una desinfección eficaz y maximizar la prevención de la contaminación. Además, la ventana frontal de accionamiento eléctrico se desliza hacia arriba ofreciendo un acceso de 500 mm H.
La serie BiOptima se define por la ergonómica ventana frontal inclinada, la ventana frontal abatible de fácil limpieza, las rejillas frontales en forma de V y el reposabrazos redondeado para un máximo confort, las luces LED regulables de bajo consumo y los ventiladores EC de bajo consumo. Todas las unidades están equipadas de serie con luz ultravioleta y un prefiltro G3 de tamaño completo que reduce el mantenimiento, situado bajo la superficie de trabajo, que impide que las partículas grandes o el polvo lleguen a los filtros HEPA, lo que duplica eficazmente la vida útil del filtro HEPA.
Fácil mantenimiento: BiOptima está equipado con el innovador sistema Telstar 4F (Fast, Friendly and eFFicient) para la sustitución de filtros. Los filtros son fácilmente accesibles desde la parte frontal del armario y, gracias al rápido dispositivo de sujeción/desujeción, el tiempo necesario para sustituir los filtros se reduce drásticamente.
Construcción: El cuerpo del armario está fabricado en acero recubierto de epoxi con una cámara de trabajo interna de acero inoxidable AISI 304L con bordes redondeados. La ventana frontal es antirreflectante con protección UV.
Certificaciones: Diseñado de acuerdo con la norma NSF 49.
Información para pedidos: Los accesorios no están incluidos y deben pedirse por separado.