VWR® Visiscope® IT407 FL Microscopios de fluorescencia trinoculares invertidos
Proveedor: VWR Collection
630-3550EA 8970 EUR
630-3550 630-3551 630-3552
VWR® Visiscope® IT407 FL Microscopios de fluorescencia trinoculares invertidos
Microscopios
Microscopios invertidos de fluorescencia de rutina para observaciones de campo claro transmitido, contraste de fases (opcional para IT407 FL4 e IT407 FLD4 FLD) y fluorescencia con objetivos IOS LWD W-Plan PH o U-Plan F. Ideal para la investigación de cultivos de tejidos en laboratorios clínicos y de biotecnología.
  • Iluminación LED de alta eficiencia con control de brillo
  • Juegos de filtros LED y cubos LED intercambiables
  • Condensador extraíble para ampliar la distancia de trabajo hasta 150 mm
  • Platina de muestras fija para un funcionamiento sin fatiga
  • Platina