Ácido sulfúrico
Proveedor: Merck
84727-2.5L 84727-500ML
SUPL84727-2.5LEA 213 EUR
SUPL84727-2.5L SUPL84727-500ML
Ácido sulfúrico
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: 330
Pto. de fusión: 10.38
Densidad: 1.84
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9