Potasio carbonato, anhydrous 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Potash
IN14572A-100G IN14572A-1KG
APOSIN14572A-100GEA 21.9 EUR
APOSIN14572A-100G APOSIN14572A-1KG
Potasio carbonato, anhydrous 99%
Potasio carbonato
Formula: K₂CO₃
MW: 138.21 g/mol
Pto. de fusión: 891 °C
Densidad: 2.43 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011382
Núm. CAS: 584-08-7
Índice Merck: 13,07702