Marcadores de peso molecular, marcadores Rainbow™ fluorescentes para Amersham ECL Plex™
Proveedor: Cytiva
Los marcadores Rainbow™ fluorescentes Amersham ECL™ Plex™ son marcadores de peso molecular de proteínas optimizados para su uso con el sistema de detección para transferencias Western ECL™ Plex™. Estos marcadores están diseñados para proporcionar bandas de marcadores visibles en los geles y las membranas además de imágenes fluorescentes mediante los canales Cy3 y Cy5.
- Amplio espectro de colores para facilitar la identificación de las bandas
- Bandas más nítidas e intensas en los geles y las transferencias
- Formulaciones listas para la carga