Paquetes de combinación de transferencia Western Amersham ECL Plex™
Proveedor: Cytiva
RPN999
RPN998
RPN999EA
304
EUR
RPN999
RPN998
Paquetes de combinación de transferencia Western Amersham ECL Plex™
Reactivos para electroforesis
Western Blotting Reagents
Los paquetes combinados de transferencia Western ECL Plex™ de Amersham ofrecen un sistema completo para la transferencia Western fluorescente, con conjugados Cy3 de formulación mejorada para el fondo inferior.
Información de suministro: Cada paquete incluye reactivos suficientes para 1.000 cm² de membrana como mínimo: IgG-Cy3 de cabra-α-ratón para ECL Plex™ (150 µg), IgG-Cy5 de cabra-α-conejo para ECL Plex™ (150 µg), marcadores Rainbow™ fluorescentes para ECL Plex™ (120 µl), Hybond ECL™ (10×10 cm, 10 hojas) o Hybond™-LFP (20×20 cm, 3 hojas).