Marcadores de peso molecular de proteínas y péptidos
Proveedor: Cytiva
17-0445-01 17-0446-01
17-0445-01EA 368 EUR
17-0445-01 17-0446-01
Marcadores de peso molecular de proteínas y péptidos
Reactivos para electroforesis Marcadores para peso molecular
Se usan para la determinación precisa del peso molecular de muestras de proteínas no caracterizadas mediante la comparación con una serie de patrones seleccionados cuidadosamente.
  • Bandas claras y nítidas para facilitar la medición de las distancias de migración
  • Posibilidad de visualizar las bandas mediante el tinte de proteínas completo Deep Purple™, el tinte azul brillante Coomassie™ o un tinte de plata
Información para pedidos: The peptide marker kit is supplied with six horse myoglobin peptides in one 2 mg vial. The LMW-SDS marker kit is supplied with six proteins in ten 575 µg vials. The HMW-SDS kit is supplied with five proteins in ten 175 µg vials. The HMW native marker kit is supplied with five proteins in ten 250 µg vials.