Gafas, Carbonvision
Proveedor: UVEX
9307.375 9307.365
111-0569EA 191 EUR
111-0569 111-2535
Gafas, Carbonvision
Gafas /Googles
Los modernos materiales y técnicas de fabricación permiten el diseño de monturas que combinan un tamaño reducido y una alta resistencia mecánica.
  • La capa de TPU está fijada permanentemente a la montura, lo que garantiza un ajuste individual perfecto; fácil de limpiar
  • Su ligereza permite al usuario trabajar durante más tiempo sin distracciones ni problemas
  • Los componentes blandos y flexibles se adaptan perfectamente a la cara asegurando un ajuste perfecto
  • Práctico clip para quitar la diadema antes de limpiarla
Estas gafas se recomiendan para la protección contra el polvo, las salpicaduras de líquidos y los riesgos mecánicos, en combinación con respiradores y cascos desechables.
Uvex supravision extreme coating:
- Permanent anti-fog effect forms a thin film of water without weakening the visibility
- Extremely scratch-resistant, resistant to chemicals and easy to clean
Peso: 46 g
Certificaciones: EN 166, EN 170