Gafas de seguridad, uvex skyguard NT
Proveedor: UVEX
9175.261 9175.260
UVEX9175.261EA 23.8 EUR
UVEX9175.261 UVEX9175.260
Gafas de seguridad, uvex skyguard NT
Gafas
Las gafas de seguridad de doble lente han sido diseñadas para ofrecer una protección integral. Sobre la base del modelo de gafas Skylite, se ha añadido una montura de TPU moldeada por inyección, conceptualmente sencilla.
  • La montura de TPU aumenta los niveles de protección del usuario, al minimizar el riesgo de entrada de partículas
  • Los componentes blandos de poro cerrado de la montura permiten un ajuste individualizado
  • Fácil de limpiar
  • Longitud ajustable de los brazos laterales
EN 166-168, EN 170
Certificaciones: EN 166-168, EN 170