Gafas de seguridad, uvex super fit
Proveedor: UVEX
9178.065 9178.315 9178.415 9178.286
111-0580EA 30.5 EUR
111-0580 111-0581 UVEX9178.415 UVEX9178.286
Gafas de seguridad, uvex super fit
Gafas
Estas gafas con lentes envolventes ultrafinas proporcionan una excelente protección contra los riesgos mecánicos.
  • Lentes envolventes extrafinas con una curva base de 6,5
  • Máxima claridad óptica gracias a las lentes envolventes extremadamente finas
  • Con brazos laterales abatibles
  • Ultraligeras
Models with ETC coating are suitable for very humid atmospheres and environments with extreme temperature conditions.
Weight: 21 g
Certificaciones: EN 166, EN 170