Agitadores magnéticos con placa calefactora multiposición
Proveedor: 2MAG
66306 66306_CH 66306_UK 66315_UK 66315 66315_CH
442-1110EA 7410 EUR
442-1110 442-1111 442-1131 442-0948 442-0946 442-0947
Agitadores magnéticos con placa calefactora multiposición
Imánes de agitación Agitadores magnéticos multiposición con placas calefactoras
Las placas calefactoras con agitación tiene 6 o 15 posiciones de agitación potente. La unidad tiene una pantalla digital iluminada para el ajuste de la velocidad de agitación, la potencia de agitación y la temperatura del calefactor integrado. El procedimiento SoftStart asegura un centrado fiable y la aceleración segura del imán. La placa calefactora está fabricada de aleación de aluminio revestido de PTFE que proporciona resistencia química y una limpieza fácil.
  • Accionamiento inductivo sin mantenimiento ni desgaste
  • Ajuste de potencia en 10 etapas del
More Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo 6 posiciones 6 positions 15 positions 15 posiciones
Environmentally Preferable
Dimensiones de la placa 250×430 mm 250×430 mm 250×430 mm 250×430 mm
Nº de posiciones de agitación 6 6 15 15
Distancia entre posiciones de agitación 130 mm 130 mm 65 mm 65 mm
Intervalo de velocidad 100 - 2000 min⁻¹ 100 - 2000 min⁻¹ 100 - 2000 min⁻¹ 100 - 2000 min⁻¹
Capacidad máx. de agitación H₂O 6×1500 ml 6×1500 ml 15×1000 ml 15×1000 ml
W×D×H 250×430×75 mm 250×430×75 mm 250×430×75 mm 250×430×75 mm
Potencia calorífica 1200 W 1200 W 1200 W 1200 W
Intervalo de temperaturas 40…200 °C 40…200 °C 40…200 °C 40…200 °C
Peso ±13 kg ±13 kg ±13 kg ±13 kg