Termobloques con agitación multiposición, Drybath 15 - 100 y 15 - 250
Proveedor: 2MAG
63250 63250_CH 63250_UK 63100_UK 63100_CH 63100
460-0189EA 12235 EUR
460-0189 460-0190 460-0191 460-0188 460-0187 460-0186
Termobloques con agitación multiposición, Drybath 15 - 100 y 15 - 250
Termobloques Calentadores de bloque digitales
Ideal para medidas, análisis y control de calidad de viscosidad. La unidad tiene una pantalla digital iluminada para el ajuste de la velocidad de agitación, la potencia de agitación y la temperatura del calefactor integrado. El procedimiento SoftStart asegura un centrado fiable y la aceleración segura del imán de agitación El bloque de calentamiento está fabricado de aleación de aluminio, revestido de PTFE que proporciona resistencia química y una limpieza fácil.
  • Accionamiento inductivo sin mantenimiento ni desgaste
  • Intervalo de velocidad de 100 a 2000 rpm
  • 10 niveles de ajuste de potencia del agitador
  • Agitación sin sobreaceleraciones 100% sincronizada
  • Protección independiente contra el sobrecalentamiento dentro de la placa calefactora
15 - 100
Idóneo para matraces de 100 ml y vasos de precipitado de vidrio de 150 ml
15 orificios con un Ø de 57,5 mm y una profundidad de 48 mm
65 mm entre puntos de agitación
15 - 250
Suitable for 250 ml flasks and 400 ml beaker glasses
15 holes with Ø 71,5 mm and 78 mm depth
84 mm between stirring points
Información de suministro: Supplied with 2mag heatMIXcontrol control unit and adjustable over-temperature limiter for the additional protection of the heating controller.