Agitador magnético para medios de cultivo, serie bioMIXdrive
Proveedor: 2MAG
80002 80001 80003 80004 98400_UK 98604_UK 98604_CH 98604 98500_UK 98500 98400_CH 98400 98500_CH
442-0790EA 1205 EUR
442-0790 442-0789 442-0791 442-0792 442-0776 442-0782 442-0781 442-0780 442-0779 442-0777 442-0775 442-0774 442-0778
Agitador magnético para medios de cultivo, serie bioMIXdrive
Imánes de agitación Agitadores magnéticos multiposición
Sistema de agitación magnética para mezclar cuidadosamente medios de cultivo. Adecuado para frascos de cultivo con propulsor centrífugo y sistema centrífugo de bolas. La carcasa de acero inoxidable herméticamente cerrada es resistente al agua, al polvo y a los gérmenes.
  • Extremadamente lento con mezclado sin sobreaceleraciones 100%
  • Sumergible en baños de agua
  • Diseñado para el funcionamiento prolongado en incubadores de CO₂
Clase de protección IP: IP 68.
La unidad de control externa (debe solicitarse por separado).
SoftStart para una aceleración fiable y segura del imán de agitación
QuickSet para el ajuste del inicio y la velocidad máxima
Almacenamiento del último estado de trabajo cuando se apaga
Pantalla digital para el ajuste de la velocida
bioMIXcontrol and bioMIXcontrol S:
Unidades de control para la conexión de 1, 2, 3 o 4 agitadores magnéticos bioMIXdrive. Ajuste de la potencia en diez etapas. bioMIXcontrol S es apilable.
bioMIXcontrol MS4: Unidad de control para la conexión de cuatro agitadores bioMIXdrive 1. Ajuste de velocidad individual e independiente para cada conexión.
Certificaciones: Clase de protección IP: IP 20.