Concentradores centrífugos, Vivacon® 2
Proveedor: Sartorius
VN02H02 VN02H22 VN02H32 VN02H42 VN02H92
518-0013EA 740 EUR
518-0013 518-0015 518-0017 518-0019 518-0021
Concentradores centrífugos, Vivacon® 2
Filtros Filtros centrífugos
Para muestras de hasta 2 ml; membrana: celulosa regenerada Hydrosart®. Los concentradores centrífugos Vivacon® 2 se han diseñado para aplicaciones de concentración de ADN, amortiguación de intercambio de iones y eliminación de cebado. Cuentan con un diseño de membrana horizontal que algunos usuarios prefieren por razones de coherencia con procedimientos utilizados previamente y reproducibilidad.
  • Rendimiento óptimo con muestras muy diluidas, por ejemplo, muestras forenses
  • Materiales de baja fijación; altas recuperaciones, incluso de muestras diluidas
  • Posibilidad de nueva centrifugación; recuperación de la muestra completa y altamente reproducible
  • Graduación de volumen y el corte de peso molecular impresos en dispositivos individuales