Concentradores centrífugos, Vivacon® 500
Proveedor: Sartorius
VN01H21 VN01H02 VN01H22 VN01H31 VN01H32 VN01H41 VN01H42 VN01H91 VN01H01 VN01H92 VN01H82
518-0002EA 169 EUR
518-0002 518-0001 518-0003 518-0004 518-0005 518-0006 518-0007 518-0008 518-0000 518-0009 518-0056
Concentradores centrífugos, Vivacon® 500
Filtros Filtros centrífugos
Para muestras de hasta 500 µl; membrana: celulosa regenerada Hydrosart®. Los concentradores centrífugos Vivacon® 500 se han diseñado para aplicaciones de concentración de ADN y proteínas, y retamponamiento. Cuentan con un diseño de membrana horizontal que algunos usuarios prefieren por razones de coherencia con procedimientos utilizados previamente y reproducibilidad.
  • Rendimiento óptimo con muestras muy diluidas, por ejemplo, muestras forenses
  • Materiales de baja fijación; altas recuperaciones, incluso de muestras diluidas
  • Posibilidad de nueva centrifugación; recuperación de la muestra completa y altamente reproducible
  • Graduación de volumen y el corte de peso molecular impresos en dispositivos individuales
* Kit básico.