2-Propanol ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado gradiente para HPLC
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
20882.290EA 88.4 EUR
20882.290 20882.320
2-Propanol ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado gradiente para HPLC
2-Propanol
Formula: (CH₃)₂CHOH
Pto. Ebullición: 82 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –89 °C
Densidad: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011674
Núm. CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
IR: 01-2119457558-25
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 99.9%
Evaporation residue max. 2.0 mg/l
Water max. 0.05%
Acidity max. 0.0002 meq/g
Alkalinity max. 0.0002 meq/g
Gradient grade (235 nm) max. 1.0 mAU
Gradient grade (254 nm) max. 1.0 mAU
Transmittance (220 nm) (checking after purging with N2) min. 80%
Transmittance (230 nm) (checking after purging with N2) min. 90%
Transmittance (250 nm) (checking after purging with N2) min. 99%
Filtered by 0.2 µm filter Yes