Agitadores magnéticos, serie MIXdrive
Proveedor: 2MAG
40300 40301 40303 40201 40101 40001 40302
442-0796EA 259 EUR
442-0796 442-0797 442-0798 442-0795 442-0794 442-0793 TMAG40302
Agitadores magnéticos, serie MIXdrive
Imánes de agitación Agitadores magnéticos
La carcasa de acero inoxidable herméticamente sellada es resistente al agua, al polvo y a los gérmenes. Temperatura de funcionamiento para la versión basic hasta 50 °C, para la versión HT hasta 95 °C sumergido en baños de agua, hasta 200 °C en hornos. La rosca M4 está integrada en la placa inferior de acero inoxidable (solo para MIXdrive 1 XS versión basic).
  • Accionamiento inductivo sin mantenimiento ni desgaste
  • Mezclado sin sobreaceleraciones
  • Sumergible en baños de agua y de aceite
  • Adecuado para el uso en incubadores de CO₂
Clase de protección IP: IP 68.
La unidad de control externa (debe solicitarse por separado):
SoftStart para una aceleración fiable y segura del imán de agitación
QuickSet para el ajuste del inicio y la velocidad máxima
Almacenamiento del último estado de trabajo cuando se apaga
Pantalla digital para el ajuste de la velocida
MIXcontrol 20. Speed range: 100 to 1600 min-1:
Unidad de control de acero inoxidable para la conexión de un agitador MIXdrive. Adecuado solo para MIXdrive 1 o 1 HT. Ajuste de potencia en 4 etapas (25/50/75/100%), no adecuado para el uso de MIXdrive en incubadores.
MIXcontrol eco. Speed range: 120 to 1200 min-1:
Unidad de control en molde de plástico para la conexión de un agitador MIXdrive. Sin QuickSet, función de memoria y pantalla.
Certificaciones: Clase de protección IP: IP 20