Nitric acid/Rubidium concentrada 100 mM HNO₃ in H₂O, 1000 μg/L Rb in H₂O (from RbNO₃ salt)
Proveedor: Merck
78737-1L
78737-2.5L
78737-1LEA
97.3
EUR
78737-1L
78737-2.5L
Nitric acid/Rubidium concentrada 100 mM HNO₃ in H₂O, 1000 μg/L Rb in H₂O (from RbNO₃ salt)
Ácido nítrico
Formula:
HNO₃ |
Número MDL:
MFCD00011349 Núm. CAS: 7697-37-2 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 20 °C |