Sistema de agua ultrapura, arium® basic
Proveedor: Sartorius
H2OBASIC-B H2OBASIC-T
171-0392EA 5420 EUR
171-0392 171-0393
Sistema de agua ultrapura, arium® basic
Purificación de agua Sistemas de agua pura y ultra pura
El sistema básico arium® suministra agua ultrapura de tipo I ASTM y se utiliza tanto para aplicaciones críticas como para análisis rutinarios. Optimizado para incorporar solo las funciones más importantes para la producción de un agua ultrapura de alta calidad, el sistema arium® basic es una alternativa rentable para el usuario más dubitativo y también es muy fácil de usar.
  • Diseño compacto, flexibilidad de uso y simplicidad de mantenimiento
  • Innovadora interfaz del operador de vidrio con función táctil
  • Dispensación controlada por tiempo
  • Medición de
More Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo arium® DI-B, basic arium® DI-T, sistema básico
Environmentally Preferable
Agua de alimentación Agua de OI (100 µS/cm), agua destilada (4 µS/cm), agua desionizada (20 µS/cm) Agua de OI (100 µS/cm), agua destilada (4 µS/cm), agua desionizada (20 µS/cm)
Velocidad de flujo Hasta 2 a una presión de 2 bares sin filtro final Hasta 2 a una presión de 2 bares sin filtro final
Presión de funcionamiento máx. 6,9 bar 6,9 bar
Contenido TOC <1000 ppb <1000 ppb
Resistividad a +25 °C 18,2 MΩ/cm 18,2 MΩ/cm
Bacteria <1 CFU/1000 ml <1 CFU/1000 ml
Partícula <1/ml a 0,2 µm <1/ml a 0,2 µm
Ancho × Fondo × Alto 350×451×492 mm 350×451×492 mm
Peso 17 (solo el sistema) / ~27 kg (peso en funcionamiento con depósito lleno) 17 (solo el sistema) / ~27 kg (peso en funcionamiento con depósito lleno)