Polytetrahydrofuran
Proveedor: TCI
P3027-25G P3027-500G
TCIAP3027-25GEA 29 EUR
TCIAP3027-25G TCIAP3027-500G
Polytetrahydrofuran
Polytetrahydrofuran
Store under inert gas.
Formula: H(C₄H₈O)nOH
Número MDL: MFCD00148879
Núm. CAS: 25190-06-1