(±)-2-Metiltetrahidrofurano ≥99.0% estabilizado, GPR RECTAPUR® para síntesis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Estabilización: 150-400 ppm estabilizado con BHT/Ionol
87132.290EA 220 EUR
87132.290 87132.320 87132.460 87132.550
(±)-2-Metiltetrahidrofurano ≥99.0% estabilizado, GPR RECTAPUR® para síntesis
(±)-2-Metiltetrahidrofurano
Formula: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Pto. Ebullición: 79
Pto. de fusión: –136 °C
Densidad: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –12 °C (copa cerrada)
Número MDL: MFCD00005367
Núm. CAS: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Apariencia Líquido transparente incoloro
Pureza Min. 99,0 %
Espectro IR Pasa test
Agua Max. 0,03 %