FITC (fluoresceina isotiocianato) ≥90%
Proveedor: AAT BIOQUEST
Atención
Sinónimos: 5-isothiocyanatofluorescein, Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, Fluorescein Isothiocyanate, Isomer I
120 121 122
AATB120EA 152 EUR
AATB120 AATB121 AATB122
FITC (fluoresceina isotiocianato) ≥90%
Ácido 2-(6-hidroxi-3-oxo-(3H)-xanten-9-il)-5-isotiocianatobenzoico
5-FITC and 6-FITC have very similar absorption and fluorescence spectra.
Formula: C₂₁H₁₁NO₅S
Número MDL: MFCD00005063
Núm. CAS: 3326-32-7
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=866efe5f0d0dbbf2eb5a527d99d2c4423364c6ed&vid=a30e56d7f8123f0d56efdd7fe3ae64e2d98985c4&prid=web&clid=SAPDAM