D(-)-Luciferin ≥95%
Proveedor: AAT BIOQUEST
Atención
Sinónimos: D-Luciferin, (S)-2-(6-Hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
12501 12502 12503
AATB12501EA 120 EUR
AATB12501 AATB12502 AATB12503
D(-)-Luciferin ≥95%
D-(-)-Luciferin
Luciferin is the most popular and versatile bioluminescent substrate.
Formula: C₁₁H₈N₂O₃S₂
Número MDL: MFCD00042929
Núm. CAS: 2591-17-5
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5d04b52b6545c43aed5376841e481c2729965b3&vid=437b0f0187e0e5be2eb461c20b7cb8f28de3be0c&prid=web&clid=SAPDAM