Yoduro de propidio ≥95%
Proveedor: AAT BIOQUEST
Atención
Sinónimos: Diioduro de 3,8-diamino-5-[3-(dietilmetilamonio)propil]-6-fenilfenantridinio
17515 17516
AATB17515EA 152 EUR
AATB17515 AATB17516
Yoduro de propidio ≥95%
Yoduro de propidio
Propidium iodide (PI) belongs to the same chemical class of ethidium bromide.
Formula: C₂₇H₃₄I₂N₄
MW: 668.4 g/mol
Número MDL: MFCD00011921
Núm. CAS: 25535-16-4
ADR: 5 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=085475064cff8c793fdaa4959276bd926a3c1086&vid=79974f8419e286e090738cd444cca461a2358bed&prid=web&clid=SAPDAM