Indo-1 AM ≥95%
Proveedor: AAT BIOQUEST
Atención
Sinónimos: 1-[2-Amino-5-(6-carboxyindol-2-yl)phenoxy]-2-(2'-amino-5'-methylphenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid, pentaacetoxymethylester, Indo-1-(acetoxymethyl) ester, 4-(6-Carboxy-2-indolyl)-4′-methyl-2,2′-(ethylenedioxy)dianiline-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrakis(acetoxymethyl) ester, Indo-1 AM Ester
21030 21033
AATB21030EA 152 EUR
AATB21030 AATB21033
Indo-1 AM ≥95%
Indo-1 AM
Calcium measurements are critical for numerous biological investigations.
Formula: C₄₇H₅₁N₃O₂₂
Número MDL: MFCD00036955
Núm. CAS: 112926-02-0
ADR: 5,II